missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H61515.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15456566

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD13664245

Especificaciones

N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide
MFCD13664245
Solid
1g
366.15
97%
Videos
SDS Documentos