Learn More
N-(2-Aminoethyl)piperidine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 161610250
Detalles adicionales : CAS : 27578-60-5 Peso : 0.07225kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 25mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10636544
  • 118.70€ / 25 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
27578-60-5
128.219
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
33944
C1CCN(CC1)CCN
C7H16N2
MFCD00006516
n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
2-piperidin-1-ylethanamine
Especificación
N-(2-Aminoethyl)piperidine
Authentic
1.4730 to 1.4750 (20°C, 589nm)
25mL
97.5
98%
MFCD00006516
n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
C1CCN(CC1)CCN
128.219
128.22
≥97.5%
0.8900g/mL
Glass bottle
Colorless to Yellow
27578-60-5
100.0
C7H16N2
20, 67
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-ylethanamine
33944
Liquid
Videos
SDS Documentación