Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,6-Difluorophenyl)-3-methylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59958.03
Detalles adicionales : CAS : 838852-23-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456418
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
838852-23-6
247.245
ZFSPKMKXFFLVLV-UHFFFAOYSA-N
2985005
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2F)F
C14H11F2NO
MFCD07359616
n-2,6-difluorophenyl-3-methylbenzamide, n-2,6-difluorophenyl 3-methylphenyl carboxamide
N-(2,6-difluorophenyl)-3-methylbenzamide
Especificación
N-(2,6-Difluorophenyl)-3-methylbenzamide
838852-23-6
MFCD07359616
ZFSPKMKXFFLVLV-UHFFFAOYSA-N
N-(2,6-difluorophenyl)-3-methylbenzamide
2985005
Solid
1g
C14H11F2NO
n-2,6-difluorophenyl-3-methylbenzamide, n-2,6-difluorophenyl 3-methylphenyl carboxamide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2F)F
247.245
247.24
97%