Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,5-Difluorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60930.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446116
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
884630-31-3
314.26
OKBWVRLXCKPHIP-UHFFFAOYSA-N
8500592
C12H8F2N2O4S
MFCD05136526
n-2,5-difluorophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2,5-difluorophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
Especificaciones
N-(2,5-Difluorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
884630-31-3
MFCD05136526
OKBWVRLXCKPHIP-UHFFFAOYSA-N
8500592
Solid
1g
C12H8F2N2O4S
n-2,5-difluorophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2,5-difluorophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
314.26
314.26
97%
Videos
SDS Documentos