Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,5-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59146.03
Detalles adicionales : CAS : 313552-62-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455368
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
313552-62-4
284.111
FVDTVVPXXYWDKT-UHFFFAOYSA-N
728788
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)Cl)F
C13H8Cl2FNO
MFCD00120220
n-2,5-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n1-2,5-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n-2,5-dichloro-phenyl-2-fluoro-benzamide
N-(2,5-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
Especificación
N-(2,5-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
313552-62-4
MFCD00120220
FVDTVVPXXYWDKT-UHFFFAOYSA-N
N-(2,5-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
728788
Solid
1g
C13H8Cl2FNO
n-2,5-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n1-2,5-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n-2,5-dichloro-phenyl-2-fluoro-benzamide
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)Cl)F
284.111
284.12
97%