Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,4-Dimethylphenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65787.MD
Detalles adicionales : CAS : 70298-68-9 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489896
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
70298-68-9
315.416
YXXLPAUDVCLEDI-UHFFFAOYSA-N
1375576
CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C
C22H21NO
MFCD00090660
n-2,4-dimethylphenyl-2,2-diphenylacetamide, cbmicro_004951, cambridge id 5120083, 2,2-diphenyl-2',4'-acetoxylidide
N-(2,4-dimethylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
Especificaciones
N-(2,4-Dimethylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
70298-68-9
MFCD00090660
n-2,4-dimethylphenyl-2,2-diphenylacetamide, cbmicro_004951, cambridge id 5120083, 2,2-diphenyl-2',4'-acetoxylidide
CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C
315.416
315.42
95%
250mg
C22H21NO
2145426
YXXLPAUDVCLEDI-UHFFFAOYSA-N
N-(2,4-dimethylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
1375576
Solid
Videos
SDS Documentos