missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2,4-Dichlorophenyl)-3,5-dinitrobenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59138.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15455358

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

36293-36-4
356.12
OQZWRVMSOHTCME-UHFFFAOYSA-N
3146359
C13H7Cl2N3O5
MFCD00544873
n-2,4-dichloro-phenyl-3,5-dinitro-benzamide, n-2,4-dichlorophenyl-3,5-dinitrobenzamide, n-2,4-dichlorophenyl 3,5-dinitrophenyl carboxamide

Especificaciones

N-(2,4-Dichlorophenyl)-3,5-dinitrobenzamide
36293-36-4
MFCD00544873
OQZWRVMSOHTCME-UHFFFAOYSA-N
3146359
Solid
1g
C13H7Cl2N3O5
n-2,4-dichloro-phenyl-3,5-dinitro-benzamide, n-2,4-dichlorophenyl-3,5-dinitrobenzamide, n-2,4-dichlorophenyl 3,5-dinitrophenyl carboxamide
356.12
356.12
97%
Videos
SDS