Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,4-Dichlorophenyl)-3,5-dinitrobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59138.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454816
  • 183.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
36293-36-4
356.12
OQZWRVMSOHTCME-UHFFFAOYSA-N
3146359
C13H7Cl2N3O5
MFCD00544873
n-2,4-dichloro-phenyl-3,5-dinitro-benzamide, n-2,4-dichlorophenyl-3,5-dinitrobenzamide, n-2,4-dichlorophenyl 3,5-dinitrophenyl carboxamide
Especificación
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3,5-dinitrobenzamide
36293-36-4
MFCD00544873
OQZWRVMSOHTCME-UHFFFAOYSA-N
3146359
Solid
250mg
C13H7Cl2N3O5
n-2,4-dichloro-phenyl-3,5-dinitro-benzamide, n-2,4-dichlorophenyl-3,5-dinitrobenzamide, n-2,4-dichlorophenyl 3,5-dinitrophenyl carboxamide
356.12
356.12
97%