Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,4-Dichlorophenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62421.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497416
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
C12H7Cl2F2NO2S
MFCD24849048
Especificaciones
5g
C12H7Cl2F2NO2S
338.16
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD24849048
97%
Videos
SDS Documentos