Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59348.03
Detalles adicionales : CAS : 349128-45-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455628
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
349128-45-6
284.111
PQSSNTVTQRGJLT-UHFFFAOYSA-N
788566
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)F
C13H8Cl2FNO
MFCD00435696
n-2,4-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, cbmicro_014226, cambridge id 5220999
N-(2,4-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
Especificación
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
349128-45-6
MFCD00435696
PQSSNTVTQRGJLT-UHFFFAOYSA-N
N-(2,4-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
788566
Solid
1g
C13H8Cl2FNO
n-2,4-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, cbmicro_014226, cambridge id 5220999
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)F
284.111
284.12
97%