missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 349128-45-6
Fórmula molecular C13H8Cl2FNO
Molecular Weight (g/mol) 284.111
Número MDL MFCD00435696
InChI Key PQSSNTVTQRGJLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,4-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, cbmicro_014226, cambridge id 5220999
PubChem CID 788566
IUPAC Name N-(2,4-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15465628 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59348.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15455628 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59348.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

349128-45-6
284.111
PQSSNTVTQRGJLT-UHFFFAOYSA-N
788566
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)F
C13H8Cl2FNO
MFCD00435696
n-2,4-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, cbmicro_014226, cambridge id 5220999
N-(2,4-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide

Especificaciones

250mg
349128-45-6
MFCD00435696
PQSSNTVTQRGJLT-UHFFFAOYSA-N
N-(2,4-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
788566
Solid
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
C13H8Cl2FNO
n-2,4-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, cbmicro_014226, cambridge id 5220999
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)F
284.111
284.12
97%