missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2,4-Dibromophenyl)-4-chlorobenzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 541546-46-7
Fórmula molecular C13H8Br2ClNO
Molecular Weight (g/mol) 389.471
Número MDL MFCD03039734
InChI Key GXQZLBWRBXCUTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-2,4-dibromophenyl benzamide, n-2,4-dibromophenyl-4-chlorobenzamide
PubChem CID 3440363
IUPAC Name 4-chloro-N-(2,4-dibromophenyl)benzamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)Br)Cl
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15496228 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59813.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15486228 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59813.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

541546-46-7
389.471
GXQZLBWRBXCUTM-UHFFFAOYSA-N
3440363
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)Br)Cl
C13H8Br2ClNO
MFCD03039734
4-chloro-n-2,4-dibromophenyl benzamide, n-2,4-dibromophenyl-4-chlorobenzamide
4-chloro-N-(2,4-dibromophenyl)benzamide

Especificaciones

250mg
541546-46-7
MFCD03039734
GXQZLBWRBXCUTM-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-N-(2,4-dibromophenyl)benzamide
3440363
Solid
N-(2,4-Dibromophenyl)-4-chlorobenzamide
C13H8Br2ClNO
4-chloro-n-2,4-dibromophenyl benzamide, n-2,4-dibromophenyl-4-chlorobenzamide
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)Br)Cl
389.471
389.47
97%