Learn More
Alfa Aesar™ N-(2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A12083.22
Detalles adicionales : CAS : 91059-97-1 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499992
  • 253.00€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
91059-97-1
194.296
LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
2731118
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
C10H14N2S
MFCD00051488
n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
(2,4,6-trimethylphenyl)thiourea
Especificación
N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea
100g
C10H14N2S
UN2811
n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
194.296
194.3
230°C to 231°C
91059-97-1
MFCD00051488
2642667
LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
(2,4,6-trimethylphenyl)thiourea
2731118
99%