Learn More
Alfa Aesar™ N-(1-Naphthyl)-3-nitrobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H58549.ME
Detalles adicionales : CAS : 63295-50-1 Peso : 0.00050kg
Cantidad. 500mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494788
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
63295-50-1
292.294
VLEMJYHTAUXVMK-UHFFFAOYSA-N
774367
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=O)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-]
C17H12N2O3
MFCD00409004
n-naphthalen-1-yl-3-nitrobenzamide, n-1-naphthyl-3-nitrobenzamide, n1-naphthyl-3-nitrobenzamide, 3-nitro-n-1-naphthyl benzamide, n-naphthyl 3-nitrophenyl carboxamide, benzamide, n-1-naphthalenyl-3-nitro
N-naphthalen-1-yl-3-nitrobenzamide
Especificaciones
N-(1-Naphthyl)-3-nitrobenzamide
500mg
C17H12N2O3
2874510
VLEMJYHTAUXVMK-UHFFFAOYSA-N
N-naphthalen-1-yl-3-nitrobenzamide
774367
Solid
White
63295-50-1
MFCD00409004
n-naphthalen-1-yl-3-nitrobenzamide, n-1-naphthyl-3-nitrobenzamide, n1-naphthyl-3-nitrobenzamide, 3-nitro-n-1-naphthyl benzamide, n-naphthyl 3-nitrophenyl carboxamide, benzamide, n-1-naphthalenyl-3-nitro
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=O)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-]
292.294
292.29
97%
Videos
SDS Documentos