Learn More
(-)-Mirtenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-169912
38.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18486-69-6
C10H14O
150.22
MFCD00074768
KMRMUZKLFIEVAO-UHFFFAOYNA-N
--myrtenal, 1r-2-pinen-10-al, fema no. 3395, 1r-6,6-dimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-en-2-carboxaldehyde, 2-norpinene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-8ci, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-, 1s, 1r---myrtenal, 1r---myrtenal, analytical standard, --myrtenal sum of enantiomers, gc
1201529
CC1(C)C2CC1C(C=O)=CC2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18486-69-6
C10H14O
150.22
MFCD00074768
KMRMUZKLFIEVAO-UHFFFAOYNA-N
--myrtenal, 1r-2-pinen-10-al, fema no. 3395, 1r-6,6-dimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-en-2-carboxaldehyde, 2-norpinene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-8ci, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-, 1s, 1r---myrtenal, 1r---myrtenal, analytical standard, --myrtenal sum of enantiomers, gc
1201529
CC1(C)C2CC1C(C=O)=CC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (-)-Myrtenal
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 220.0°C to 221.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5029 to 1.5049
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 161
Gravedad específica 0.98
Condición de rotación específica −15° (22°C neat)
Rotación específica − 15.00
Nombre IUPAC 6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-eno-2-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido