Learn More
Epredia™ Myogenin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ Myogenin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
166.26€ - 840.00€
Especificaciones
Antígeno Myogenin Ab-1
Clon F5D
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12698996
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1113-P1
Concentrated 500 μL
535.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12678996
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1113-P
Concentrated 1 mL
840.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12619006
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1113-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12688996
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1113-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12609006
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1113-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12639006
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1113-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Myogenin is a member of a family of myogenic regulatory genes, which includes MyoD, myf5 and MRF4. These genes encode a set of transcription factors, which are essential for muscle development. Transfection of myogenin into multipotential mesodermal cells have been shown to convert the mesodermal cells to myoblasts. Expression of myogenin is restricted to cells of skeletal muscle origin. It is therefore a useful marker for tumors of the muscle lineage, being strongly expressed in alveolar rhabdomyosarcomas.
Host Species: Mouse
Clone: F5D
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat and Cat. Does not react with quail. Others not known.
Epitope: aa 138-158
Immunogen: Recombinant protein containing rat myogenin aa 30-224
Molecular Weight: 34kDa
Positive Control: Rh30 cells, Rhabdomyosarcoma or Wilm's tumors
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native verified)
  • Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Myogenin Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Feline, Human, Mouse, Rat
IgG2a κ
F5D
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Recombinant protein containing rat myogenin aa 30-224