missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYO9A Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno MYO9A
Concentración 500 μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17251386
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26869-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17241386
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26869-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The MYO9A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human MYO9A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MYO9A antibody has been validated for the following applications: IHC,ELISA analysis.

Especificaciones

Especificaciones

MYO9A
Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
4649
500 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human, Mouse
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications