Learn More
Azpack Limited™ Láminas de poliéster de mitad de mil Mylar™
Perfectas para retener líquidos, pulpas o materiales en polvo sueltos en soportes para muestras de rayos X, celdas Tri-Lock o Spectro-Cups. Las láminas de poliéster de mitad de mil Azpack Limited™ Mylar™ son fuertes y ampliamente resistentes a ataques químicos y facilitan la manipulación segura de los materiales.
Marca:  Azpack Limited™ 12765255
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12765255
  • 875.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Diseño en poliéster
  • Si se colocan correctamente, permanecen tensas en los soportes para muestras, lo que permite intensidades de rayos X uniformes, reproducibilidad y precisión analítica.
  • Utiliza electricidad estática que permite manipular la película mientras se adhiere a la parte inferior del papel intercalado.
  • Permite la colocación de la película en el recipiente para muestras sin contacto directo con el área de exposición, lo que minimiza la probabilidad de contaminación local.
Especificaciones
Especificaciones
Retención de líquidos, pulpas o materiales en polvo sueltos en soportes para muestras de rayos X, celdas Tri-Lock o Spectro-Cups
102 mm
1000/paq.
102 mm
Mylar
12,7 μm