Learn More
Abnova™ MYL9 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00010398-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16115012
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH02648.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
38.72
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MSSKRAKAKTTKKRPQRATSNVFAMFDQSQIQEFKEAFNMIDQNRDGFIDKEDLHDMLASLGFIHEDHLRELLTTMGDRFTDEEVDEMYREAPIDKKGNFNYVEFTRILKHGAKDKDD
LC20/MGC3505/MLC2/MRLC1/MYRL2
MYL9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10398
MYL9 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MYL9
Human
Recombinant
Solution