Learn More
MYL3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2E4B2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MYL3 |
---|---|
Clon | 2E4B2 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818025
|
Proteintech
66286-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808025
|
Proteintech
66286-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MYL3 encodes myosin light chain 3, an alkali light chain also referred to in the literature as both the ventricular isoform and the slow skeletal muscle isoform. Mutations in MYL3 have been identified as a cause of mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.Especificaciones
MYL3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cardiac myosin light chain 1, CMH8, CMLC1, MLC1SB, MLC1V, MYL3, Myosin light chain 3, VLC1 | |
Myl3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2E4B2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Porcine, Rat | |
P08590, P09542, P16409 | |
100515755, 17897, 24585, 4634 | |
MYL3 Fusion Protein Ag24535 | |
Primary | |
-20°C | |
MYL3 |