missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Myeloid leukemia factor 1 Protein

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

Marca:  Novus Biologicals™ NBP1-50985-0.5MG

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18213232

  • 1004.29€ / 0.50 miligramo
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-268 of Human Myeloid leukemia factor 1 The Recombinant Human Myeloid leukemia factor 1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Myeloid leukemia factor 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones

Especificaciones

0.5mg/mL
Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 40% glycerol, 5mM DTT, 200mM NaCl
SDS-PAGE
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Myeloid leukemia factor 1
>85%
SDS-PAGE
32.8kDa
0.5mg
RUO
Unconjugated
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales