Learn More
Ácido micofenólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Descripción
It is used as a small molecule IMPDH inhibitor. mycophenolic Acid is used as an immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects. It potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. It also reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como inhibidor de la IMPDH de molécula pequeña. El ácido micofenólico sirve como agente inmunosupresor con efectos antivirales y antitumorales. Inhibe de manera potente la inosina monofosfato deshidrogenasa y, de esta manera, inhibe la síntesis de novo de GTP que lleva a la disminución de la síntesis de ARN y ADN. También inhibe de forma reversible la proliferación de linfocitos T y B y la formación de anticuerpos.
Solubilidad
Soluble en metanol a 50 mg/ml
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Se utiliza como inhibidor de la IMPDH de molécula pequeña. El ácido micofenólico sirve como agente inmunosupresor con efectos antivirales y antitumorales. Inhibe de manera potente la inosina monofosfato deshidrogenasa y, de esta manera, inhibe la síntesis de novo de GTP que lleva a la disminución de la síntesis de ARN y ADN. También inhibe de forma reversible la proliferación de linfocitos T y B y la formación de anticuerpos.
Solubilidad
Soluble en metanol a 50 mg/ml
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mycophenolic acid |
Punto de fusión | 139°C to 141°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1295848 |
Índice Merck | 14,6327 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol at 50mg/ml |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.34 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |