Learn More
Micofenolato mofetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077794
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
128794-94-5
C23H31NO7
433.5
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
5281078
CHEBI:8764
2-morfolin-4-iletil (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metilhex-4-enoato
CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
This item is not returnable. View return policy
128794-94-5
C23H31NO7
433.5
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
5281078
CHEBI:8764
2-morfolin-4-iletil (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metilhex-4-enoato
CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mycophenolate mofetil
Punto de fusión 95.0°C to 96.0°C
Residuos de ignición 0.1% max
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.5
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mycophenolate mofetil
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .