Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit
Description
Convenient & fast
- Simply add two reagents to the culture supernatant
- Perform two luminescence readings
- Results in < 20 min
- Easy interpretation of results
- Detects all common mollicute contaminations (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma and Spiroplasma; except Ureaplasma)
- Negligible interference with media components
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Mycoalert reagent: 1 x 10mL, Mycoalert assay buffer: 1 x 20mL, Mycoalert substrate: 1 x 10mL 2 to 8°C |
| Cell Type | Mammalian Cells |
| Product Type | Mycoplasma Detection |
| Quantity | 100 Tests |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?