Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cubeta para preparaciones, con tapa de vidrio esmerilada
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Descripción
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los recipientes para muestras y las cubetas para preparaciones se utilizan para guardar y almacenar materiales y son empleados habitualmente para exposiciones. De este modo se pueden conservar los objetos expuestos para ser examinados posteriormente sin la necesidad de tocarlos.
- La precisión del esmerilado de la tapa y de la base del recipiente posibilita un cierre hermético
- Tapa colocada encima
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 250 x 140 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Exposición de muestras; almacenamiento |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 1 unidad |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |