Learn More
MURC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 55464-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816935
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 21-10-2021
Descripción
Descripción
MURC induces RHOA activation and activates NPPA transcription and myofibrillar organization through the Rho/ROCK signaling pathway.
Especificaciones
Especificaciones
MURC
0.38 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A2AMM0, Q5BKX8
MURC
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
347273, 68016
Western Blot
Unconjugated
CAVIN4
Liquid
CAVIN4
Peptide
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse