Learn More
Duran™ Multipurpose Cylinders
Marca:  Duran™ 213987408
Detalles adicionales : Peso : 6.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15251729
  • 530.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
19-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Round
Round
80mm
400 mm
80 mm
Glass
1650 mL
Ungraduated Cylinder