Learn More
Hanna Instruments™ Multiparameter Benchtop Photometer
Product Code. 10534215
Change view
Click to view available options
Connection Type:
USB
Unit Size:
Each
Product Code. Connection Type Unit Size
10534215 USB Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10534215 Supplier Hanna Instruments™ Supplier No. HI8320002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Product Type Multiparameter Benchtop Photometer
Display Type LCD
Connection Type USB
Height (Metric) 110 mm
Length (Metric) 235 mm
Light Source Up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters
Weight (Metric) 0.9 kg
Width (Metric) 200 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.