Learn More
WTW™ MultiLine™ 3420 Portable Digital Multiparameter
Código de producto. 11715204
Click to view available options
Intervalo (pH):
De -2 a 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11715204
Marca: WTW™ 2FD46C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±0.5% full scale
Exactitud (DO) ±0.5% of reading
Exactitud (mV) ±0,2 mV
Exactitud (pH) ±0.004
Exactitud (resistividad) ±0.5% ±1 digit
Exactitud (salinidad) ±0.5% of reading
Exactitud (TDS) ±0.5% full scale
Batería, tipo NiMH Rechargeable
Puntos de calibración Hasta 5
Puntos de calibración (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Certificaciones/conformidad CE, GLP, ISO 9001:2000
Puntos de datos 10,000
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP 67
Intervalo (conductividad) 0 to 2000 mS
Intervalo (mV) ±1250, ±2000
Intervalo (pH) De -2 a 20
Intervalo (salinidad) 0 to 70 ppt
Intervalo (TDS) 0 to 1999 mg/L
Resolución (pH) 0.1/0.01/0.001
Para utilizar con (aplicación) Ideal for portable field measurements
Incluye Multi case set with IDS sensors: digital pH electrode SenTix™ 940, digital conductivity 4-electrode cell TetraCon™ 925, QSC Kit, short instruction manual, stand, beaker, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, cable, universal power supply, accessories
Memoria Automatic, 10,000 data sets
Fuente de alimentación Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Tipo de producto Portable digital multiparameter
temp 0 to 20mg/L
Resolución (conductividad) 1μS, 0.1, 1mS
Resolución (mV) 0.1/1
Resolución (resistividad) 0.01megaohms
Resolución (salinidad) 0.1ppt
Resolución (TDS) 1ppm
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Compensación de la temperatura Automatic or manual
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5°C to +105°C
Resolución de temperatura 0.1
Garantía 3 años
Anchura (métrico) 17.78 cm
Altura (métrico) 7.9 cm