missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Accesorios para dispensadores de reactivo Multidrop Combi SMART

Los accesorios Thermo Scientific para dispensadores de reactivo Multidrop Combi SMART están optimizados para garantizar excelentes resultados de dispensación y rendimiento día a día.

Marca:  Thermo Scientific™ N15138

Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15451825

  • 2648.00€ / paquete de 5


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
  • Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
Especificaciones

Especificaciones

Autoclavable 50 times at 121°C, 1 bar, 20 min
Tubing: 1.3 mm; Tip: 0.5 mm
Multidrop Combi con instrumento opcional SMART2 a partir del número de serie 836-2846SM
De 5 a 2500 µl
Multidrop Combi con instrumento opcional SMART2 a partir del número de serie 836-2846SM
Punta: PP; tubos: Silicona
<7 ml
Videos
Documentos