Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para dispensadores de reactivo Multidrop Combi SMART
Los accesorios Thermo Scientific para dispensadores de reactivo Multidrop Combi SMART están optimizados para garantizar excelentes resultados de dispensación y rendimiento día a día.
Marca:  Thermo Scientific™ N15133
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495894
  • 685.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
  • Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
Especificaciones
Especificaciones
10 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
interno: 0.4 mm; punta de 0.22 mm
Multidrop Combi con instrumento opcional SMART2 a partir del número de serie 836-2846SM
De 5 a 2500 µl
Cassette de dispensación de puntas con pequeño tubo de punta de plástico SMART 2, nueva etiqueta RFID
Punta: PP; tubos: Silicona
<1 ml