Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi fácil de usar.
20883.00€ - 31215.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17801692
|
Thermo Scientific™
5840330 |
Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi+ |
27825.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17811692
|
Thermo Scientific™
5840340 |
Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi SMART+ |
31215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15377400
|
Thermo Scientific™
5840320 |
Multidrop Combi con opción SMART 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi fácil de usar, concebido para cumplir los variados requisitos de los laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos. Combina las funciones más versátiles de dispensación de reactivos con un rendimiento excelente para el descubrimiento de fármacos o ensayos genómicos y proteómicos.
El dispensador de reactivos Multidrop Combi abarca una amplia variedad de placas y rangos de volumen elevados, al tiempo que ofrece una dispensación rápida y un funcionamiento intensivo.
- Facilita la dispensación precisa en un intervalo de entre 0,5 y 2500 µl, lo que garantiza unos datos de ensayo reproducibles.
- Admite microplacas de 6 a 1536 pocillos, con alturas de placas de 5 a 50 mm.
- Visor gráfico basado en iconos que simplifica el uso y la programación, incluso sin formación.
- Niveles mínimos de volumen muerto y retroceso que reduce el coste de reactivos
- Software Thermo Scientific FILLit de uso sencillo que aumenta la flexibilidad y la funcionalidad
- Compatibilidad robótica total que mejora la capacidad de trabajo
- Utiliza casetes dispensadores de ocho canales extraíbles y esterilizables en autoclave que se incluyen de manera estándar en toda la gama Multidrop.
Multidrop Combi SMART:
- Integra un sistema de seguimiento avanzado en Multidrop Combi.
- Ofrece una fiabilidad y un seguimiento de la duración del casete mejorados, lo que a su vez potencia la eficacia del usuario y la capacidad de generación de informes.
Incluye:
Un casete de dispensación de tubo estándar y dos casetes de dispensación de tubo pequeño (Multidrop Combi n.º de cat. 24072670, 24073290, 24073295 y Multidrop Combi SMART n.º de cat. 24072675, 24073292 y 24073297)
Recomendado para:
- Desarrollo de ensayos
- Detección primaria y secundaria
- Almacenamiento de compuestos
- Investigación genómica y proteómica
- Configuración de PCR
- Configuración de secuenciación
- Ensayos basados en células
- Ensayos basados en gránulos
- Ensayos ELISA
Especificaciones
Dispensador de reactivos | |
8 |