Learn More
Sampling Systems™ Multi Thief
Enables the sample volume to be quickly and easily changed by changing the removable sample cells. Sampling Systems™ Multi Thief is ideal for taking multiple bulk samples from free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 1290K-1500
Detalles adicionales : Peso : 5.50400kg
Descripción
- Fabricación en acero inoxidable 316
- Volúmenes de muestra variables
- Gama de longitudes del tomamuestras
- Adecuado para polvos y gránulos de flujo libre
- Tomamuestras de polvo multinivel con volúmenes de muestra variables
Especificaciones
Tomamuestras de polvo multinivel | |
Acero inoxidable (316L) | |
40 mm | |
1500 mm |