missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multi tags Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 24147-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812695

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This antibody recognize multi tags include: GST tag, 6xHIS tag, DDDDK tag, MYC tag and V5 tag.

Especificaciones

Especificaciones

Multi tags
Polyclonal
Unconjugated
6x HIS tag, DDDDK tag, GST tag, MYC tag
Multi tags Fusion Protein Ag21457
150 μL
Primary
-20°C
Liquid
Western Blot
0.49 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales