Learn More
Shamrock™ Etiquetas blancas multiusos Tyvek
Provides extra strength, adhesion and permanent marking for your laboratory needs. Shamrock™ Multi-Purpose Blank Tyvek Labels won't discolor, crack or tear, adhere to almost any surface and are available in a range of sizes.
Marca:  Shamrock™ STV1
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11892641
  • en la oferta / paquete de 1000
Consúltenos : 902 239 303 
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • Material resistente al desgarro, adhesivo de larga duración
  • No se decoloran con el tiempo
  • Marcado permanente con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
  • Etiquetas precortadas en rollo
Especificaciones
Especificaciones
Etiqueta blanca multiusos Tyvek
Blanco
20 x 22 mm
20 x 22 mm
Permanente
Para aplicaciones únicas y exigentes
Tyvek