Learn More
Solución estándar de control multielemento QC-21, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
416.00€ - 962.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11364038
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
041328.AE
100 mL
416.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11490381
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
041328.AP
500 mL
962.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution is used as a certified reference material or quality control check standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). It is also used in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and flame or furnace atomic absorption spectroscopy.