Learn More
Patrones multielemento de aceite organometálico, 5 elementos, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep AM-5000Y
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes: Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Ba | 5000μg/g |
Ca | 5000μg/g |
Mg | 5000μg/g |
P | 5000μg/g |
Zn | 5000μ g/g |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
5 Element Metal Additive Oil Standard | |
Ba,Ca,Mg | |
100 g | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Base Oil 75 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.