Learn More
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Maintain a closed sample collection bottle until the operator uses the control chain to remove the stoppers. Sampling Systems™ Multi Dipper 2 is the ideal solution for taking liquid samples from different levels.
Marca: Sampling Systems™ 5045A-1500
Detalles adicionales : Peso : 8.16000kg
Descripción
- El Bastidor del tomamuestras, las cadenas de control, los tapones y los grilletes de los tapones están fabricados en acero inoxidable
- El fraco del tomamuestras está fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Solución ideal para tomar muestras líquidas de diferentes niveles
- Los frascos de recogida de muestras permanecen cerrados hasta que el operador los utilice la cadena de control para extraer los topes
Especificaciones
Cacillo | |
3 Frascos de Muestro de HDPE | |
Muestreo de líquidos |
Acero inoxidable (316L) | |
3 x 250 mL | |
1500 mm |