Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Multi-channel micropipette for use with microplates. Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes combine high-tech materials with exceptional ergonomics to guarantee outstanding performance and results.
Marca:  Socorex™ 855.08.200
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10605913
  • 834.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ajusten inteligente y fiable del volumen.
  • Pantalla digital de precisión visible en todo momento.
  • Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
  • Sistema de calibración de usuario Swift-set
  • Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
  • 360° la rotación del módulo volumétrico permite seleccionar una posición de trabajo óptima.
  • Expulsión de punta ajustable
Especificaciones
Especificaciones
<±0,9% - <±0,7%
Autoclavable
Acura™ Manual 855
Acura™
De 20 a 200 μl
1 cada uno
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (productos sanitarios para diagnóstico in vitro).
Microplaca
8
Micropipeta multicanal
<±0,6% - <±0,3%
36 meses