Learn More
Multi-cell accessories for GENESYS™ 140/150/180 and BioMate™ 160 Spectrophotometers
Speed up your analysis with high-throughput measurements.
Marca:  Thermo Scientific 840-314700
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15871148
  • 262.50€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Accommodates four long-path rectangular cells up to 50mm. Please note: Not compatible with low volume cells (< 3.5mL) or any other type of cell holder.
4-position Carousel with Long Path Rectangular Cell Holders. Magnetic latch design for easy carousel exchange.
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers
Up to 4 cells
Videos