Learn More
Mucic Acid 98%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 128041000
Detalles adicionales : CAS : 526-99-8 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10428480
  • 32.90€ / 100 g
En stock 7
Añadir a la cesta
Especificación
526-99-8
210.138
DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
3037582
(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid
C6H10O8
MFCD00004239
galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
CHEBI:30852
C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Especificación
Mucic acid
0.5% max.
0.2% max.
100g
526-99-8
100.0
C6H10O8
03, IV, 1292
galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
210.138
CHEBI:30852
Fine Crystalline Powder
Authentic
Plastic bottle
White to Beige
98%
97.5
98%
MFCD00004239
15, 4361
DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid
3037582
210.14
≥97.5%
Videos
SDS Documentación