Learn More
Ácido múcico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Mucic acid is used to replace tartaric acid in self-rising flour or fizzies. It is also used as a precursor of adipic acid en route to nylon by a rhenium-catalyzed deoxydehydration reaction. It replaces potassium bitartrate in baking powder and also used for manufacture of granular effervescing salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido múcico se emplea para reemplazar el ácido tartárico en harinas leudantes o bebidas efervescentes. También se utiliza como precursor del ácido adípico en la ruta de síntesis al nailon mediante una reacción de desoxideshidratación catalizada por renio. Sustituye al bitartrato de potasio en la levadura en polvo y también se utiliza para la fabricación de sales efervescentes granulares.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido múcico se emplea para reemplazar el ácido tartárico en harinas leudantes o bebidas efervescentes. También se utiliza como precursor del ácido adípico en la ruta de síntesis al nailon mediante una reacción de desoxideshidratación catalizada por renio. Sustituye al bitartrato de potasio en la levadura en polvo y también se utiliza para la fabricación de sales efervescentes granulares.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mucic acid |
Punto de fusión | ∼210°C (decomposition) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1728117 |
Índice Merck | 14,4331 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.14 |
Porcentaje de pureza | 98% |