Learn More
MTMR12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno MTMR12
Concentración 0.21 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817464
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17552-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16807464
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17552-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Phosphatidylinositide 3-kinase-derived membrane-anchored phosphatidylinositides, such as phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3)P), regulate diverse cellular processes. The protein encoded by this gene functions as an adaptor subunit in a complex with an active PtdIns(3)P 3-phosphatase. Alternatively spliced transcript variants have been identified, but their biological validity has not been determined.
Especificaciones
Especificaciones
MTMR12
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5FVM6, Q80TA6, Q9C0I1
268783, 310155, 54545
MTMR12 Fusion Protein Ag11710
Primary
-20°C
MTMR12
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
3 PAP, 3 phosphatase adapter protein, KIAA1682, MTMR12, PIP3AP
MTMR12
IgG
Antigen Affinity Chromatography