missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTERFD3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno MTERFD3
Concentración 0.33 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16825075
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26676-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16815075
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26676-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Members of the mTERF (mitochondrial transcription termination factor) family, are mitochondrial proteins that are believed to be transcription termination factors. MTERFD3 was initially identified through differential display analysis and is expressed primarily in heart, liver, pancreas and skeletal muscle. MTERFD3 is believed to be involved in cell cycle regulation and cell growth by modulating mitochondrial transcription, and may be a serum-inhibitory factor.
Especificaciones

Especificaciones

MTERFD3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q49AM1
80298
MTERFD3 Fusion Protein Ag24704
Primary
-20°C
MTERF2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MTERF domain containing 3, MTERFD3, mTERFL
MTERF2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications