missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MTAP (Human) Recombinant Protein

Human MTAP full-length ORF ( AAH26106, 1 a.a. - 283 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00004507-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107991

  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 21-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MASGTTTTAVKIGIIGGTGLDDPEILEGRTEKYVDTPFGKPSDALILGKIKNVDCILLARHGRQHTIMPSKVNYQANIWALKEEGCTHVIVTTACGSLREEIQPGDIVIIDQFIDRTTMRPQSFYDGSHSCARGVCHIPMAEPFCPKTREVLIETAKKLGLRCHSKGTMVTIEGPRFSSRAESFMFRTWGADVINMTTVPEVVLAKEAGICYASIAMATDYDCWKEHEEAVSVDRVLKTLKENANKAKSLLLTTIPQIGSTEWSETLHNLKNMAQFSVLLPRH
Especificaciones

Especificaciones

AAH26106
methylthioadenosine phosphorylase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MTAP
GST
4507
Wheat germ expression system
10 μg
MSAP, c86fus
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales