missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MT1M Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17281-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817154

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

MT1M
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N339
metallothionein 1M, Metallothionein IM, MT 1M, MT IM, MT1, MT1K, MT1M
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
4499
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
MT1M
Liquid
MT1M
MT1M Fusion Protein Ag11048
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados