missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MST4 Recombinant Human Protein
MST4 is member of the Ste20-like kinase family of serine/threonine kinases.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057626.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 75.7kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15448513
|
Invitrogen™
PR7067A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10198532
|
Invitrogen™
PV4024 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MST4 is overexpressed during prostate cancer development.
Especificaciones
NP_057626.2 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
STE20 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
75.7kDa | |
RUO - research use only | |
MST4 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |