missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MSLN Mouse anti-Human, Clone: 2E3A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MSLN |
---|---|
Clon | 2E3A4 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818255
|
Proteintech
66404-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808255
|
Proteintech
66404-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mesothelin is a glycocylphosphotidylianositol-linked cell-surface glycoprotein that is present on the surface of normal mesothelium and is overexpressed in epithelial ovarian cancer and maligt mesotheliomas.Especificaciones
MSLN | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CAK1, CAK1 antigen, mesothelin, MPF, MPF Mesothelin, cleaved form, MSLN, SMR | |
MSLN | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2E3A4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q13421 | |
10232 | |
MSLN Fusion Protein Ag23606 | |
Primary | |
-20°C | |
MSLN |