Learn More
MSLN Mouse anti-Human, Clone: 2E3A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66404-1-IG-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16818255
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mesothelin is a glycocylphosphotidylianositol-linked cell-surface glycoprotein that is present on the surface of normal mesothelium and is overexpressed in epithelial ovarian cancer and maligt mesotheliomas.
Especificaciones
Especificaciones
MSLN
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13421
MSLN
MSLN Fusion Protein Ag23606
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2E3A4
Unconjugated
MSLN
CAK1, CAK1 antigen, mesothelin, MPF, MPF Mesothelin, cleaved form, MSLN, SMR
Mouse
Protein G
RUO
10232
-20°C