missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRRF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MRRF |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16830034
|
Proteintech
12357-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16820034
|
Proteintech
12357-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Responsible for the release of ribosomes from messenger RNA at the termination of protein biosynthesis. May increase the efficiency of translation by recycling ribosomes from one round of translation to another By similarity. Ota T., Nat. Genet. 36:40-45(2004). Humphray S.J., Nature 429:369-374(2004). Zhang Y., Biochim. Biophys. Acta 1443:245-250(1998).Especificaciones
MRRF | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5RKI9, Q96E11, Q9D6S7 | |
311903, 67871, 92399 | |
MRRF Fusion Protein Ag3021 | |
Primary | |
-20°C | |
MRRF |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MRFF, MRRF, MTRRF, RRF | |
Mrrf | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |